Bis(3-bromophenylboronic acid)scyllo inositol complex dipotassium pentahydrate
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B4523-200MG
B4523-1G
TCIAB4523-200MGEA
34.1
EUR
TCIAB4523-200MG
TCIAB4523-1G
Bis(3-bromophenylboronic acid)scyllo inositol complex dipotassium pentahydrate
Bis(3-bromophenylboronic acid)scyllo inositol complex dipotassium pentahydrate
Formule:
C₁₈H₁₄B₂Br₂K₂O₆ |
Numéro CAS:
1537876-31-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 12.0 to 14.5 % |