Imprimer
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4521-200MG B4521-1G
TCIAB4521-200MGEA 72.6 EUR
TCIAB4521-200MG TCIAB4521-1G
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥97.0% (par GC)
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00224312
Numéro CAS: 26627-36-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C