Imprimer
1,3-Bis(4-fluorophenyl)urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B4517-1G B4517-5G
TCIAB4517-1GEA 81.4 EUR
TCIAB4517-1G TCIAB4517-5G
1,3-Bis(4-fluorophenyl)urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Bis(4-fluorophenyl)urea
Formule: C₁₃H₁₀F₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00017925
Numéro CAS: 370-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %