Imprimer
1-Boc-3-cyanopiperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: tert-butyl 3-cyanopiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-3-cyanopiperidine, 3-Cyano-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-Cyano-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-piperidinecarbonitrile, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-piperidinecarbonitrile, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-cyanopiperidine
B4515-1G B4515-5G
TCIAB4515-1GEA 40.7 EUR
TCIAB4515-1G TCIAB4515-5G
1-Boc-3-cyanopiperidine ≥98.0% (par GC)
1-Boc-3-cyanopiperidine
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₂
MW: 210.27 g/mol
Point d'ébullition: 40°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861222
Numéro CAS: 91419-53-3
ONU: 3439
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C