Imprimer
2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt, hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4509-1G B4509-5G
TCIAB4509-1GEA 29.7 EUR
TCIAB4509-1G TCIAB4509-5G
2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt, hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt
Formule: C₂₀H₁₀N₂Na₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10567219
Numéro CAS: 979-88-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 16.0 %