Imprimer
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4508-1G B4508-5G
TCIAB4508-1GEA 33 EUR
TCIAB4508-1G TCIAB4508-5G
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04973760
Numéro CAS: 102684-91-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %