Imprimer
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4506-5G B4506-25G
TCIAB4506-5GEA 42.9 EUR
TCIAB4506-5G TCIAB4506-25G
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042578
Numéro CAS: 202865-72-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %