Imprimer
Boc-Tic-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4501-5G B4501-25G
TCIAB4501-5GEA 59.4 EUR
TCIAB4501-5G TCIAB4501-25G
Boc-Tic-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-Tic-OH
Formule: C₁₅H₁₉NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00143845
Numéro CAS: 78879-20-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +22.0 deg (C=5,MeOH)