Imprimer
2-Bromo-4-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
B4492-1G B4492-5G
TCIAB4492-1GEA 56.1 EUR
TCIAB4492-1G TCIAB4492-5G
2-Bromo-4-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-4-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01
Numéro MDL: MFCD06657954
Numéro CAS: 81107-97-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %