Imprimer
[(1H-Benzotriazol-1-yl)methyl]triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [(1H-Benzotriazol-1-yl)methyl]triphenylphosphonium Chloride
B4486-1G B4486-5G
TCIAB4486-1GEA 31.9 EUR
TCIAB4486-1G TCIAB4486-5G
[(1H-Benzotriazol-1-yl)methyl]triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
[(1H-Benzotriazol-1-yl)methyl]triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₅H₂₁ClN₃P
MW: 429.89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00960175
Numéro CAS: 111198-09-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %