1,3-Bis(4-methoxyphenyl)urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B4483-5G
B4483-1G
TCIAB4483-5GEA
418
EUR
TCIAB4483-5G
TCIAB4483-1G
1,3-Bis(4-methoxyphenyl)urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Bis(4-methoxyphenyl)urea
Formule:
C₁₅H₁₆N₂O₃ MW: 272.30 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00025783 Numéro CAS: 1227-44-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 239.0 to 243.0 deg-C |