N,N'-Bis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine tetrahydrochloride dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B4478-1G
B4478-5G
TCIAB4478-1GEA
57.2
EUR
TCIAB4478-1G
TCIAB4478-5G
N,N'-Bis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine tetrahydrochloride dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N'-Bis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine tetrahydrochloride dihydrate
Formule:
C₁₄H₁₈N₄·₄HCl·2H₂O |
Numéro CAS:
1310544-60-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Melting point | 219.0 to 223.0 deg-C |
Water | 7.0 to 10.0 % |