trans,trans-1,5-Bis(4-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4467-200MG
B4467-1G
TCIAB4467-200MGEA
39.6
EUR
TCIAB4467-200MG
TCIAB4467-1G
trans,trans-1,5-Bis(4-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (par GC)
trans,trans-1,5-Bis(4-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one
Formule:
C₁₉H₁₈O₃ |
Numéro MDL:
MFCD00014901 Numéro CAS: 37951-12-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 127.0 to 131.0 deg-C |