Imprimer
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
B4465-1G B4465-5G
TCIAB4465-1GEA 47.3 EUR
TCIAB4465-1G TCIAB4465-5G
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one
Formule: C₁₃H₁₇NO
MW: 203.2800 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044806
Numéro CAS: 34737-89-8
EINECS: 252-176-5
ONU: 1760
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %