Imprimer
2-Bromo-9,9-diphényl-9H-fluorène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
B4450-1G B4450-5G
TCIAB4450-1GEA 19.8 EUR
TCIAB4450-1G TCIAB4450-5G
2-Bromo-9,9-diphényl-9H-fluorène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-9,9-diphényl-9H-fluorène
Formule: C₂₅H₁₇Br
MW: 397.32 g/mol
Numéro MDL: MFCD09907957
Numéro CAS: 474918-32-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C