Imprimer
TDZD-8 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
B4436-5MG B4436-25MG
TCIAB4436-5MGEA 85.8 EUR
TCIAB4436-5MG TCIAB4436-25MG
TDZD-8 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
TDZD-8
Formule: C₁₀H₁₀N₂SO₂
MW: 222.3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04973552
Numéro CAS: 327036-89-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd96accc6f46c4c4d58a87788de2e27ecc1d2334&vid=fd96accc6f46c4c4d58a87788de2e27ecc1d2334&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.00 to 13.00 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C