Imprimer
Bis(4-bromophenyl)sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(4-bromophenyl)sulphane
B4435-1G B4435-5G
TCIAB4435-1GEA 41.8 EUR
TCIAB4435-1G TCIAB4435-5G
Bis(4-bromophenyl)sulphide ≥98.0% (par GC)
Bis(4-bromophenyl)sulphide
Formule: C₁₂H₈Br₂S
MW: 344.06 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00623633
Numéro CAS: 3393-78-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C