Butylamine hydroiodide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B4433-1G
B4433-5G
TCIAB4433-1GEA
75.9
EUR
TCIAB4433-1G
TCIAB4433-5G
Butylamine hydroiodide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Butylamine hydroiodide
Formule:
C₄H₁₁N |
Numéro CAS:
36945-08-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 169.0 to 173.0 deg-C |