Imprimer
2-Bromo-7-iodo-9H-fluorène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4431-5G B4431-25G
TCIAB4431-5GEA 47.3 EUR
TCIAB4431-5G TCIAB4431-25G
2-Bromo-7-iodo-9H-fluorène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-7-iodo-9H-fluorène
Formule: C₁₃H₈BrI
Numéro MDL: MFCD12024276
Numéro CAS: 123348-27-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C