Imprimer
9-(3-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4427-1G B4427-5G
TCIAB4427-1GEA 57.2 EUR
TCIAB4427-1G TCIAB4427-5G
9-(3-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
9-(3-Bromophenyl)carbazole
Formule: C₁₈H₁₂BrN
Numéro MDL: MFCD20486475
Numéro CAS: 185112-61-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C