Imprimer
Ammonium ((1S,3R,4R,7S)-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methanesulphonate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B4412-1G B4412-5G
TCIAB4412-1GEA 68.2 EUR
TCIAB4412-1G TCIAB4412-5G
Ammonium ((1S,3R,4R,7S)-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methanesulphonate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Ammonium ((1S,3R,4R,7S)-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methanesulphonate
Formule: C₁₀H₁₈BrNO₄S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151070
Numéro CAS: 55870-50-3
EINECS: 259-871-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -83.0 to -86.0 deg (C=1, H2O)