Imprimer
1-Butène ∼10% dans l'hexane
Fournisseur: TCI
Danger
B4410-100ML B4410-500ML
TCIAB4410-100MLEA 28.6 EUR
TCIAB4410-100ML TCIAB4410-500ML
1-Butène ∼10% dans l'hexane
1-Butène
Formule: C₄H₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009383
Numéro CAS: 106-98-9
EINECS: 203-449-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01519
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 10.0 to 12.0 w/w%