Imprimer
2-Bromo-4-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4407-1G B4407-5G
TCIAB4407-1GEA 28.6 EUR
TCIAB4407-1G TCIAB4407-5G
2-Bromo-4-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD03840757
Numéro CAS: 22918-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 25.0 to 29.0 deg-C