Imprimer
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B4399-5G B4399-25G
TCIAB4399-5GEA 59.4 EUR
TCIAB4399-5G TCIAB4399-25G
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine ≥97.0% (sur base azote total)
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₃₃H₃₉N₃O₂
Numéro MDL: MFCD09834146
Numéro CAS: 2725-22-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C