Imprimer
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate, 1-(4-Boc-1-piperidinyl)-4-bromopyrazole
B4391-1G B4391-5G
TCIAB4391-1GEA 39.6 EUR
TCIAB4391-1G TCIAB4391-5G
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
Formule: C₁₃H₂₀BrN₃O₂
Numéro MDL: MFCD09831980
Numéro CAS: 877399-50-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C