Imprimer
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4390-1G B4390-5G
TCIAB4390-1GEA 38.5 EUR
TCIAB4390-1G TCIAB4390-5G
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide ≥96.0% (par HPLC)
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide
Formule: C₁₆H₁₉OP
Numéro MDL: MFCD08458884
Numéro CAS: 187344-92-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%