Imprimer
Bismuth tripotassium dicitrate
Fournisseur: TCI
B4377-1G B4377-5G
TCIAB4377-1GEA 39.6 EUR
TCIAB4377-1G TCIAB4377-5G
Bismuth tripotassium dicitrate
Bismuth tripotassium dicitrate
Formule: C₁₂H₁₀BiK₃O₁₄
Numéro MDL: MFCD02101411
Numéro CAS: 57644-54-9
EINECS: 200-872-5
Merck Index: 14,02485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Bismuth 30.0 to 36.0 %