Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-m-xylène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4370-1G B4370-5G
TCIAB4370-1GEA 29.7 EUR
TCIAB4370-1G TCIAB4370-5G
5-Bromo-2-fluoro-m-xylène ≥97.0% (par GC)
5-Bromo-2-fluoro-m-xylène
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203.05 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Numéro MDL: MFCD01320701
Numéro CAS: 99725-44-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %