Imprimer
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Phenylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
B4364-1G B4364-5G
TCIAB4364-1GEA 60.5 EUR
TCIAB4364-1G TCIAB4364-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₁BN₂O₂
MW: 284.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789252
Numéro CAS: 761446-45-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C