Imprimer
1,3-Butadiène ∼13% dans l'hexane
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Buta-1,3-diene
B4358-100ML B4358-500ML
TCIAB4358-100MLEA 45.1 EUR
TCIAB4358-100ML TCIAB4358-500ML
1,3-Butadiène ∼13% dans l'hexane
1,3-Butadiène
Formule: C₄H₆
MW: 54.09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008659
Numéro CAS: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
ONU: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01509
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 15.0 to 18.0 w/w%