Imprimer
Balofloxacin dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B4354-1G B4354-5G
TCIAB4354-1GEA 59.4 EUR
TCIAB4354-1G TCIAB4354-5G
Balofloxacin dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Balofloxacin dihydrate
Formule: C₂₀H₂₄FN₃O₄·2H₂O
Point de fusion: 135°C
Numéro MDL: MFCD00864925
Numéro CAS: 151060-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (as Dihydrate)
Water 6.5 to 10.5 %