tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-Boc-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, tert-Butyl 4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylate, 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidyl Methanesulphonate
B4353-5G
B4353-25G
TCIAB4353-5GEA
72.6
EUR
TCIAB4353-5G
TCIAB4353-25G
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate
Formule:
C₁₁H₂₁NO₅S |
Numéro MDL:
MFCD04116220 Numéro CAS: 141699-59-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |