Imprimer
3-Bromo-5-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4346-1G B4346-5G
TCIAB4346-1GEA 90.2 EUR
TCIAB4346-1G TCIAB4346-5G
3-Bromo-5-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
Numéro MDL: MFCD03086019
Numéro CAS: 233770-01-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C