Imprimer
N-tert-Butyl-2-thiophenesulphonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4330-1G B4330-5G
TCIAB4330-1GEA 27.5 EUR
TCIAB4330-1G TCIAB4330-5G
N-tert-Butyl-2-thiophenesulphonamide ≥98.0% (par GC)
N-tert-Butyl-2-thiophenesulphonamide
Formule: C₈H₁₃NO₂S₂
Numéro MDL: MFCD02047252
Numéro CAS: 100342-30-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C