Imprimer
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
B4329-1G B4329-5G
TCIAB4329-1GEA 47.3 EUR
TCIAB4329-1G TCIAB4329-5G
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208.04 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115730
Numéro CAS: 54045-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %