Imprimer
6-Bromo-4-quinazolone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-4(3H)-quinazolinone
B4328-5G B4328-25G
TCIAB4328-5GEA 59.4 EUR
TCIAB4328-5G TCIAB4328-25G
6-Bromo-4-quinazolone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Bromo-4-quinazolone
Formule: C₈H₅BrN₂O
Numéro MDL: MFCD00115131
Numéro CAS: 32084-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0898695fbfd7871d105e818029b78a90dbbdd564&vid=d55415bd42441979ab4ef70d780e023d62448f45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %