Imprimer
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4327-1G B4327-5G
TCIAB4327-1GEA 33 EUR
TCIAB4327-1G TCIAB4327-5G
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine
Formule: C₅H₆BrN₃
Numéro MDL: MFCD00513424
Numéro CAS: 77992-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 96.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C