Imprimer
4-Bromo-2-tert-butylphenol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4315-1G B4315-5G
TCIAB4315-1GEA 83.6 EUR
TCIAB4315-1G TCIAB4315-5G
4-Bromo-2-tert-butylphenol ≥95.0% (par GC)
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Formule: C₁₀H₁₃BrO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192645
Numéro CAS: 10323-39-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %