Imprimer
5'-Bromo-m-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-3,5-diphenylbenzene, 5'-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
B4308-5G B4308-25G
TCIAB4308-5GEA 104 EUR
TCIAB4308-5G TCIAB4308-25G
5'-Bromo-m-terphenyl ≥98.0% (par GC)
5'-Bromo-m-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₃Br
MW: 309.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00196170
Numéro CAS: 103068-20-8
ONU: 3152
ADR: 9 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C