Imprimer
N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[N-(4-Bromophenyl)anilino]naphthalene, N-(4-Bromophenyl)-N-phenylnaphthalen-1-amine
B4299-200MG B4299-1G
TCIAB4299-200MGEA 49.5 EUR
TCIAB4299-200MG TCIAB4299-1G
N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (par GC)
N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine
Formule: C₂₂H₁₆BrN
MW: 374.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD11046471
Numéro CAS: 138310-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 100.0 deg-C