Imprimer
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4288-5G B4288-1G
TCIAB4288-5GEA 94.6 EUR
TCIAB4288-5G TCIAB4288-1G
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₄INO₂
Numéro MDL: MFCD09752821
Numéro CAS: 254454-54-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %