9,9-Bis(4-glycidyloxyphenyl)fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4269-5G
B4269-25G
TCIAB4269-5GEA
33
EUR
TCIAB4269-5G
TCIAB4269-25G
9,9-Bis(4-glycidyloxyphenyl)fluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Bis(4-glycidyloxyphenyl)fluorene
Formule:
C₃₁H₂₆O₄ |
Numéro MDL:
MFCD02171148 Numéro CAS: 47758-37-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 157.0 to 161.0 deg-C |