Imprimer
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
B4261-5G B4261-25G
TCIAB4261-5GEA 68.2 EUR
TCIAB4261-5G TCIAB4261-25G
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Formule: C₁₂H₈O₆
MW: 248.19 g/mol
Point de fusion: 382°C
Numéro MDL: MFCD00082228
Numéro CAS: 1719-83-1
EINECS: 217-009-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %