Imprimer
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamic acid tert-Butyl ester, [1-(Boc-amino)cyclopropyl]methanol, tert-Butyl [1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamate, [1-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopropyl]methanol
B4251-1G B4251-200MG
TCIAB4251-1GEA 112 EUR
TCIAB4251-1G TCIAB4251-200MG
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate ≥97.0% (par GC)
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.2362 g/mol
Numéro MDL: MFCD09749954
Numéro CAS: 107017-73-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C