Imprimer
4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B4245-1G B4245-5G
TCIAB4245-1GEA 38.5 EUR
TCIAB4245-1G TCIAB4245-5G
4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Bromo-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002599
Numéro CAS: 14091-15-7
EINECS: 237-941-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %