Imprimer
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B4241-1G B4241-5G
TCIAB4241-1GEA 17.6 EUR
TCIAB4241-1G TCIAB4241-5G
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Formule: C₇H₃BrClN
Numéro MDL: MFCD00040883
Numéro CAS: 154607-01-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C