Imprimer
9-Bromo-9,10-dihydro-9,10-ethenoanthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Bromodibenzobarrelene
B4239-1G B4239-5G
TCIAB4239-1GEA 179 EUR
TCIAB4239-1G TCIAB4239-5G
9-Bromo-9,10-dihydro-9,10-ethenoanthracene ≥98.0% (par GC)
9-Bromo-9,10-dihydro-9,10-ethenoanthracene
Formule: C₁₆H₁₁Br
MW: 283.17 g/mol
Numéro CAS: 126690-96-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C