tert-Butyl-2-amino-4-fluorophenylcarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
tert-Butyl (2-Amino-4-fluorophenyl)carbamate, N1-Boc-4-fluoro-1,2-phenylenediamine, tert-Butyl 2-amino-4-fluorophenylcarbamate, (2-Amino-4-fluorophenyl)carbamic acid tert-Butyl ester, N1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine
B4236-200MG
B4236-1G
TCIAB4236-200MGEA
30.8
EUR
TCIAB4236-200MG
TCIAB4236-1G
tert-Butyl-2-amino-4-fluorophenylcarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Butyl-2-amino-4-fluorophenylcarbamate
Formule:
C₁₁H₁₅FN₂O₂ MW: 226.2500 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD09701246 Numéro CAS: 579474-47-8 |
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |