Imprimer
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4207-1G B4207-5G
TCIAB4207-1GEA 24.2 EUR
TCIAB4207-1G TCIAB4207-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃BrF₆
Point d'ébullition: 51°C
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00074904
Numéro CAS: 327-75-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %