Imprimer
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-4,4-difluoro-L-proline, (S)-1-Boc-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-L-proline
B4202-200MG B4202-1G
TCIAB4202-200MGEA 88 EUR
TCIAB4202-200MG TCIAB4202-1G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₅F₂NO₄
Numéro MDL: MFCD03094917
Numéro CAS: 203866-15-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -45.0 deg (C=1,MeOH)